3,5-Dinitro-4-fluorbenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC3040H-1GEA
306
EUR
APOSPC3040H-1G
APOSPC3040H-5G
3,5-Dinitro-4-fluorbenzotrifluorid 98%
3,5-Dinitro-4-fluorbenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃F₃N₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00153131 CAS-Nummer: 393-76-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |