(R)-(-)-3-Fluorpyrrolidin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC3455-5GEA 355 EUR
APOSPC3455-5G APOSPC3455-10G APOSPC3455-1G
(R)-(-)-3-Fluorpyrrolidin Hydrochlorid
(R)-(-)-3-Fluorpyrrolidin Hydrochlorid
Formel: C₄H₉ClFN
Molecular Weight: 125,57 g/mol
Schmelzpunkt: 179…186 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038717
CAS-Nummer: 136725-55-8