1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-boronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC448031-250MGEA 473 EUR
APOSPC448031-250MG
1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-boronsäure
1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-boronsäure
Formel: C₉H₁₂BF₃N₂O₃
Molecular Weight: 264,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17214248
CAS-Nummer: 1141878-45-6