Pentafluorpropionsäureanhydrid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Perfluorpropansäureanhydrid, Pentafluorpropansäureanhydrid
PC5750-100G
PC5750-25G
APOSPC5750-100GEA
365
EUR
APOSPC5750-100G
APOSPC5750-25G
Pentafluorpropionsäureanhydrid 99%
Pentafluorpropionsäureanhydrid
Useful derivatising agent of amines, alcohols, etc for Electron-Capture GC detection.
Formel:
C₆F₁₀O₃ Molecular Weight: 310,05 g/mol Siedepunkt: 73…74 °C Dichte: 1,571 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000429 CAS-Nummer: 356-42-3 EINECS: 206-604-2 UN: 3265 ADR: 8,II |