1H,1H-Nonadecafluor-1-decanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluor-1-decanol, 1H,1H-Perfluor-1-decanol
PC5966C-25G PC5966C-1G PC5966C-5G
APOSPC5966C-25GEA 139 EUR
APOSPC5966C-25G APOSPC5966C-1G APOSPC5966C-5G
1H,1H-Nonadecafluor-1-decanol 98%
1H,1H-Nonadecafluor-1-decanol
Formel: C₁₀H₃F₁₉O
Molecular Weight: 500,1 g/mol
Siedepunkt: 95 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 83…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153234
CAS-Nummer: 307-37-9