4-Toluolsulfonyl-(3-trifluormethylanilid)
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC6301-1GEA
256
EUR
APOSPC6301-1G
4-Toluolsulfonyl-(3-trifluormethylanilid)
4-Toluolsulfonyl-(3-trifluormethylanilid)
Formel:
C₁₄H₁₂F₃NO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00245086 CAS-Nummer: 1584-58-3 |