Kaliumtetrafluoroborat 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

APOSPC6310-500GEA 132 EUR
APOSPC6310-500G
Kaliumtetrafluoroborat 99%
Potassium tetrafluoroborate
Formel: BF₄K
Molecular Weight: 125,9 g/mol
Schmelzpunkt: 530 °C
Dichte: 2,505 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011395
CAS-Nummer: 14075-53-7
EINECS: 237-928-2
UN: 3260
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR