Tris(3-fluorphenyl)phosphin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC7886B-1GEA 17.6 EUR
APOSPC7886B-1G
Tris(3-fluorphenyl)phosphin 97%
Tris(3-fluorphenyl)phosphin
Formel: C₁₈H₁₂F₃P
Molecular Weight: 316,26 g/mol
Schmelzpunkt: 62…63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015722
CAS-Nummer: 23039-94-3