2-(Difluormethoxy)phenylessigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC9251-1GEA 55.3 EUR
APOSPC9251-1G
2-(Difluormethoxy)phenylessigsäure 98%
2-(Difluormethoxy)phenylessigsäure
Formel: C₉H₈F₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236237
CAS-Nummer: 86867-68-7