Schlaucholiven, b.safe
Lieferant: Bohlender
b.safe
590-0170EA 9 EUR
590-0170 590-0162 590-0163 590-0171 590-0172 590-0205 590-0166 590-0167 590-0197 590-0164 590-0198 590-0165 590-0204 590-0168 590-0169
Schlaucholiven, b.safe
Fittings und Verbinder
Zum Anschluss elastischer Schläuche (z. B. Viton, Tygon, Silikon) auf b.safe Waste Caps.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Für eine Vielzahl von Schlauchdurchmessern erhältlich
  • Die konische Form macht die Verbindung dicht und leckfrei
b.safe Schlaucholiven sind die flexible Lösung um Ihre b.safe Waste Caps an Ihre Anforderungen anzupassen. Aus PP oder PTFE hergestellt und in vielen Durchmessern erhältlich. So finden Sie die Passende für Ihren Schlauch.