Ansaugfilter, b.safe
Lieferant: Bohlender
590-0201EA 67.9 EUR
590-0201
Ansaugfilter, b.safe
Filter Flüssigkeits-Prozessfilter
Filterkerze aus porösem PE.
  • Mit Bohrung zum Aufstecken auf Kapillarschläuche
  • Hält Verunreinigungen in Lösemitteln zurück
  • Für gleichbleibende Analyseergebnisse
Tauschen Sie den Filter regelmäßig alle drei Monate für einen zuverlässigen Betrieb aus.