Natriumformiat-Lösung
Lieferant: Merck
Synonyme: Ameisensäure Natriumsalz
51197-100MLEA 189 EUR
51197-100ML
Natriumformiat-Lösung
Natriumformiat
Formel: HCO₂Na
Molecular Weight: 68,01 g/mol
MDL: MFCD00013101
CAS-Nummer: 141-53-7