Trifluoressigsäure
Lieferant: Merck
Synonyme: TFA
80457-10MLEA 159 EUR
80457-10ML
Trifluoressigsäure
Trifluoressigsäure
Formel: C₂HF₃O₂
Molecular Weight: 114,02 g/mol
MDL: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1