VWR® 24-Stunden Urinbehälter
Lieferant: Avantor
VWR®
216-2327EA 183 EUR
216-2327
VWR® 24-Stunden Urinbehälter
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Sammlung und Vorbereitung von Urinproben
24-Stunden 3-L-Vakuum-Urinbehälter mit direkt im Schraubverschluss integriertem Absaugsystem für Vakuumröhrchen.
  • Optimale Handhabung: Ergonomisch geformter Griff
  • Graduiert
  • Polyethylen
Der 24-Stunden-Urinsammelbehälter eignet sich zum Sammeln von Urin über einen bestimmten Zeitraum.
Der 3 L Behälter ist braun gefärbt, um die vorzeitige Zersetzung lichtempfindlicher Parameter wie Urobilinogen zu verhindern.
Der Behälter ist mit einer integrierten Transfervorrichtung ausgestattet, um einen hygienischen und sauberen Probentransfer in ein Urinröhrchen zu ermöglichen.
Efficiency in collecting biological samples.
New translucent vertical stripe: This solution allows operators to control the level of urine inside the container, avoiding the risk of contamination, speeding up operations and workflow in the laboratory.
Standards: IVD