J.T.Baker® Roboterspitzen Typ MP
Lieferant: Avantor
J.T.Baker®
49209-2105EA 507.52 EUR
49209-2105 49209-0105
J.T.Baker® Roboterspitzen Typ MP
Pipettenspitzen
Für die Verwendung mit Roche MagNA Pure-Instrumenten. Als leitfähige Version, mit Filter, mit CE-IVD-Kennzeichnung für Anwendungen in der klinischen Diagnostik verfügbar.
  • Manufactured under cleanroom conditions (cleanroom Class 8)
  • State-of-the-art quality control
  • Barcoded trays for automated identification
  • Free of DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
  • Ideal for high throughput analysis
  • Packed in blisters
The validation of the tips on the instrument for specific applications is within the responsibility of the user.