Destillierkolben mit Seitenröhre, Assistent
Lieferant: Hecht
HECH41037016EA 17.1 EUR
HECH41037016
Destillierkolben mit Seitenröhre, Assistent
Kolben Destillierkolben
Dieser Destillierkolben besteht aus Borosilikatglas 3.3.
  • Ausgezeichnet Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Wärmeausdehnung
Die Länge der Seitenröhre beträgt ungefähr 200 mm