Ammoniaklösung 20 - 22% HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammoniak
, Ammoniumhydroxid
Unter Stickstoff abgepackt
88439.154EA
91.8
EUR
88439.154
Ammoniaklösung 20 - 22% HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Ammoniaklösung
Formel:
NH₃ Molecular Weight: 35,05 g/mol |
MDL:
MFCD00066650 CAS-Nummer: 1336-21-6 UN: 2672 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) | 20 - 22% |
Evaporation residue | max. 0,0002% |
Ca (Calcium) | max. 2 ppb |
K (Potassium) | max. 2 ppb |
Mg (Magnesium) | max. 2 ppb |
Na (Sodium) | max. 10 ppb |
Suitable for LC-MS | Passes test |
Manufactured and filled under nitrogen |