Ameisensäure 85%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methansäure
3127-46EA
98.72
EUR
3127-46
Ameisensäure 85%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Ameisensäure
Formel:
HCO₂H Molecular Weight: 46,03 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003297 CAS-Nummer: 64-18-6 UN: 1779 ADR: 8 (3),II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance colorless, clear liquid | Passes test |
Assay 84 - 86 % 85.6 % | 84 - 86 % 85,6 % |
Acetic acid (CH3COOH) | ≤0,5 % |
Oxalic acid (H2C2O4) | Passes test |
Residue after Evaporation | ≤0,003 % |
Water precipitated substances | Passes test |
Chloride (Cl) | ≤0,0005 % |
Sulphate (SO4) | ≤0,003 % |
Sulfite (SO3) | ≤0,0015 % |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0,001 % |
Iron (Fe) | ≤0,001 % |
For Laboratory, Research or Manufacturing Use |