ESD-Sicherheits-Stiefeletten, Schnürsystem, Lena GTX Mid
Lieferant: ELTEN
746131/34 746131/35 746131/36 746131/37 746131/38 746131/39 746131/40 746131/41 746131/42
ELTN746131/34EA 98.9 EUR
ELTN746131/34 ELTN746131/35 ELTN746131/36 ELTN746131/37 ELTN746131/38 ELTN746131/39 ELTN746131/40 ELTN746131/41 ELTN746131/42
ESD-Sicherheits-Stiefeletten, Schnürsystem, Lena GTX Mid
Schuhe und Stiefel
Sicherheits-Stiefeletten für Damen, zum Tragen in ESD-empfindlichen oder elektrostatisch geschützten Umgebungen (EPA) geeignet.
  • GORE-TEX Performance Comfort Fußbekleidung
  • Durchgehende, gepolsterte Lasche
  • PU/PU Sohle, TREKKING LADY
  • Zehenschutz aus PU
  • Stahlkappe
Aus Rindsleder hergestellt. Ganzflächige Einlegesohle, LADIES ESD Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle.
Standards: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B.