Dichtring für Waste Pipes, b.safe
Lieferant: Bohlender
BOHLR1161-01EA 19.6 EUR
BOHLR1161-01
Dichtring für Waste Pipes, b.safe
Versiegeln Dichtringe
Konischer Dichtring aus ableitfähigem PTFE-EX.
Passendes Ersatzteil für Klemmverbindungen für Rohr-Außen.Ø 32 mm.