Rechteckige Kryoetiketten für Thermotransfer-Barcodedrucker
Lieferant: GA International
GAINJTTA-107C3-3WHEA 170 EUR
GAINJTTA-107C3-3WH GAINJTTA-29C1-1WH GAINJTTA-19C1-1WH GAINJTTA-118C1-1WH GAINJTTA-6C1-3WH GAINJTTA-242C3-3WH GAINJTTA-181C3-2WH GAINJTTA-128C1-1WH GAINJTTA-536C1-2WH GAINJTTA122C10.3WH GAINJTTA-225C1-3WH GAINJTTA-97C3-2WH GAINJTTA-32C3-3WH GAINJTTA-67C3-1WH GAINJTTA-36C1-1WH GAINJTTA-231C1-1WH GAINJTTA-56C1-1WH GAINJTTA-11C1-2WH GAINJTTA-5C1-1WH GAINJTTA-168C3-4WH GAINJTTA-98C3-3WH GAINJTTA-204C1-2WH GAINJTTA-68C3-2WH GAINJTTA-58C3-4WH GAINJTTA-117C3-4WH GAINJTTA-67C1-1WH GAINJTTA-277C1-1WH GAINJTTA-27C1-1WH GAINJTTA-37C1-1WH GAINJTTA-232C1-2WH GAINJTTA-49C1-2WH GAINJTTA-225C3-6WH GAINJTTA-5C3-4WH GAINJTTA-36C3-1WH GAINJTTA-240C1-1WH GAINJTTA-232C3-4WH GAINJTTA-277C3-3WH GAINJTTA-68C1-2WH GAINJTTA-168C1-2WH GAINJTTA-7C3-5WH GAINJTTA51NPC1-2WH GAINJTTA188NPC13WH GAINJTTA-504C3-3WH GAINJTTA-38C1-2WH GAINJTTA-14C3-2WH GAINJTTA-66C1-1WH GAINJTTA-94C1-1WH GAINJTTA-49C3-2WH GAINJTTA-1C1-1WH GAINJTTA99C10.25WH GAINJTTA-117C1-3WH GAINJTTA-1C3-6WH GAINJTTA-65C3-1WH GAINJTTA-118C3-4WH GAINJTTA-38C3-6WH GAINJTTA-7C1-1WH GAINJTTA-14C1-1WH GAINJTTA209C3-10WH GAINJTTA-169C1-4WH GAINJTTA-9C1-1WH GAINJTTA-272C1-1WH GAINJTTA-32C1-1WH GAINJTTA-127C3-1WH GAINJTTA-66C3-2WH GAINJTTA-177C1-1WH GAINJTTA-504C1-1WH GAINJTTA-242C1-1WH GAINJTTA-65C1-1WH GAINJTTA-162C1-2WH GAINJTTA-98C1-1WH GAINJTTA-152C3-6WH GAINJTTA60NP10.5WH GAINJTTA-58C1-1WH GAINJTTA-204C3-4WH GAINJTTA-18C1-2WH GAINJTTA-28C1-2WH GAINJTTA213NPC15WH GAINJTTA-29C3-3WH GAINJTTA-4C3-1WH GAINJTTA-7SBC1-1WH GAINJTTA-181C1-1WH GAINJTTA-19C3-2WH GAINJTTA-272C3-4WH GAINJTTA-107C1-1WH GAINJTTA-127C1-1WH GAINJTTA-128C3-2WH GAINJTTA-69C1-2WH GAINJTTA-10C3-2WH GAINJTTA-101C1-1WH GAINJTTA-28C3-2WH GAINJTTA-57C1-1WH GAINJTTA-4C1-1WH GAINJTTA-56C3-1WH GAINJTTA-206C1-2WH GAINJTTA-152C1-1WH GAINJTTA-10C1-1WH GAINJTTA-27C3-1WH GAINJTTA-238C1-1WH GAINJTTA-24C3-2WH GAINJTTA-57C3-1GA GAINJTTA-9C3-1WH GAINJTTA-57C3-1WH GAINJTTA62C1-0.5WH GAINJTTA-69C3-2WH GAINJTTA-209C1-4WH GAINJTTA-240C3-3WH GAINJTTA-97C1-1WH GAINJTTA-24C1-2WH GAINJTTA-18C3-2WH
Rechteckige Kryoetiketten für Thermotransfer-Barcodedrucker
Etiketten
Diese Etiketten sind in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich und eignen sich perfekt zur Kennzeichnung von Kryofläschchen mit kleinem Durchmesser, Mikroröhrchen, Kryo-/Gefrierboxen aus Pappe oder Polypropylen, Zellkulturplatten und Plastiktüten.
  • Temperaturbereich: –196 bis +110 °C (–321 bis +230 °F)
  • Beständig gegen längere kryogene Lagerung in Gefrierschränken und flüssigem Stickstoff (−196 °C/−321 °F)
  • Beständig gegen Besprühen und Abwischen mit Alkohol und Oberflächendesinfektionstüchern
  • Erfordert keine Aushärtungszeit vor dem Eintauchen in flüssigen Stickstoff; haftet auch auf nassen Oberflächen
  • Hochwertiger Thermotransferdruck, ideal für serialisierte Daten und Barcodes
  • Erhältlich in einer großen Auswahl an Größen, Farben und Konfigurationen
  • Harzband der RR-Klasse wird empfohlen
Diese kryogenen Thermotransfer-Etiketten verfügen über einen starken permanenten Kleber, der auch bei extrem niedrigen Temperaturen fest und dauerhaft haftet. Sie sind für die langfristige Kryokonservierung unter kryogenen Laborbedingungen konzipiert, einschließlich in flüssigem und dampfförmigem flüssigem Stickstoff (–196 °C/–321 °F), Laborgefrierschränken (–80 °C/–112 °F) und Transport von Trockeneis. JTTA-Etiketten benötigen keine Aushärtungszeit und können direkt nach dem Auftragen in flüssigen Stickstoff getaucht werden, ohne dass zusätzliches Klebeband oder Laminierung erforderlich ist. Darüber hinaus sind diese Etiketten wasserdicht, wetterfest und langlebig. JTTA-Etiketten haften auf nassen Oberflächen, widerstehen mehreren Frost-Tau-Zyklen und können erhöhten Temperaturen von bis zu 110 °C standhalten.
Sie sind außerdem beständig gegen das Besprühen mit Ethanol, Isopropanol und anderen Alkoholen, Bleichmitteln und Reinigungsmitteln (Test empfohlen) sowie gegen routinemäßiges Abwischen und Reiben mit Oberflächendesinfektionstüchern wie Sani-Wipe™, Eco-Wipe™ und Eco-Wipe™ Duo.
Etiketten können mit Thermotransferdruckern aller großen Marken bedruckt werden. Sie sind in verschiedenen Farben und Größen erhältlich und können mit alphanumerischem Text sowie 1D- und 2D-Barcodes bedruckt werden.