Magnethalter für Waste Pipes, b.safe
Lieferant: Bohlender
b.safe
BOHLR1162-32EA 25.8 EUR
BOHLR1162-32
Magnethalter für Waste Pipes, b.safe
Wandhaken
Rohrschelle aus PE mit fest verbundenen Power-Magneten. b.safe Waste Pipes können einfach in die Rohrschelle für Rohr-Außen-Ø 32 mm eingeclipst werden.
  • Kompakter Sammelverbinder zum Kombinieren der Ausgänge von zwei bis zu vier HPLC-Einheiten
  • Alle Verbinder sind seitlich angeordnet, um Schläuche und Schläuche mit geeigneten Fittings und Schlauchverbindern ohne Knicken zu verbinden
In Kombination mit einer passenden Tisch- oder Wandhalterung können b.safe Waste Pipes über den Magneten einfach ohne Werkzeug in der Höhe ausgerichtet werden.