Sterile Sigma Tücher,PROSAT®
Lieferant: Contec
PROSAT®
115-2774EA 1600 EUR
115-2774
Sterile Sigma Tücher,PROSAT®
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Vliestücher aus Zellulose/Polyester, vorgetränkt mit 70% IPA und 30% DI-Wasser.
  • Geeignet für Umgebungen der Klasse A/B oder ISO-Klasse 5-8
  • Validiert steril durch Gamma-Bestrahlung
  • Wasserstrahlverfestigter Zellulose-/Polyesterstoff, gesättigt mit 70 % USP-grade IPA und 30% DI-Wasser
  • Das Vliesmaterial ist arm an Partikeln und Fasern und eignet sich daher hervorragend als Allzweckwischtuch
  • Hohes Sorptionsvermögen mit guter Nassfestigkeit
  • Vorgesättigte Wischtücher reduzieren VOC-Emissionen und den Lösungsmittelverbrauch
  • Der wiederverschließbare Beutel gewährleistet Sauberkeit und Sättigungsgrad des Lösungsmittels
Diese PROSAT® sterilen Wischtücher werden aus wasserstrahlverfestigter
Zellulose/Polyester hergestellt und mit einer Lösung aus 70% USP-Qualität
Isopropanol und 30% deionisiertem Wasser getränkt. Ein kosteneffizientes Tuch, ideal für die Desinfektion und allgemeine Oberflächenreinigung, PROSAT® Sterile Sigma Wischtücher bieten ein weiches und haltbares Tuch, das eine gleichmäßige Lösungsmittelanwendung ermöglicht.
Vorgesättigte Tücher gewährleisten eine gleichmäßige Sättigung jedes Tuchs, unabhängig vom Anwender. Vorgesättigte Tücher können die Lösungsmittelkontrolle und die Nachweisbarkeit erhöhen und
sowie die VOC-Emissionen reduzieren. Die Tücher werden in praktischen und Beuteln geliefert, die sich leicht öffnen und wieder verschließen lassen. Die wiederverschließbaren Beutel erhalten die Lösungsmittelsättigung und Sauberkeit. Die Wischtücher sind gammabestrahlt und gemäß den AAMI-Richtlinien nach 10-⁶ SAL validiert und können in allen Reinraumklassen der Biowissenschaft verwendet werden.