Schnittschutzhandschuhe, Duracoil 577
Lieferant: Showa
112-6187EA 196 EUR
112-6187 112-6188 112-6189 112-6190 112-6191
Schnittschutzhandschuhe, Duracoil 577
Handschuhe
Dieser hochgradig schnittsichere und abriebfeste Handschuh schützt die Hand dank der ausgeklügelten DURACoil-Wickeltechnik bei einer Vielzahl von gefährlichen Anwendungen.
  • Schnittsicher, abriebfest und ölabweisend
  • Eng anliegend, aber trotzdem atmungsaktiv und flexibel
  • Robuste Griffsicherheit, verbesserte Fingerfertigkeit
  • HPPE-verstärkt
  • Vollständige Nitrilbeschichtung (in Nitrilschaum eingetauchte Handfläche)
  • Hochentwickeltes DURACoil-Futter
  • Elastisches Bündchen
  • Maschinenwaschbar
Die Nitrilbeschichtung ist flüssigkeitsbeständig für zusätzlichen Schutz und Komfort, und die geschäumte Nitrilbeschichtung sorgt für hervorragende Griffsicherheit bei Nässe und Trockenheit und bleibt dabei atmungsaktiv und flexibel. Das ergonomische Design ist der Form der Hand nachempfunden, um die Ermüdung der Hand zu reduzieren und die Präzision zu maximieren.
Ideal für folgende Anwendungsbereiche: Mechanik und Engineering, Sanitärinstallation, Konservenherstellung, Montage und Demontage, Umgang mit schweren Geräten
Standards: EN 388:2016 (4X42C); Kat. II
Verpackung: 10 Paar pro Polybeutel.