Sicherheits-Pipettierball
Lieferant: Bürkle
BURK7554-0002EA 19.05 EUR
BURK7554-0002
Sicherheits-Pipettierball
Pipetten Pipettierbälle
Peleusball, einfacher Pipettierhelfer. Die Evakuierung erfolgt durch ein Automatik-Ventil. Durch Drücken auf die Ventile wird die Flüssigkeit angesaugt, abgelassen oder ausgeblasen.
  • Für alle Pipetten bis 100 ml
Das herausnehmbare Automatik-Ventil ermöglicht außerdem eine effektive Innenreinigung.