Rückschlagventil PP
Lieferant: Bürkle
BURK8540-0012EA 15.2 EUR
BURK8540-0012
Rückschlagventil PP
Ventile Rückschlagventile
Ventil aus PP und POM, Dichtung aus EPDM, Feder aus Edelstahl 1.4401.
  • Max. Betriebsdruck 6 bar (bei +20 °C)
  • Max. Betriebstemperatur 80 °C
  • Druckunterschied 12 mbar