Big Blue Filterkartuschengehäuse, Polypropylen
Lieferant: Big Blue
MFLX01508-75EA 72.8 EUR
MFLX01508-75 MFLX01508-65 MFLX01507-76 MFLX01508-67 MFLX01507-77 MFLX29802-01 MFLX01508-71 MFLX29802-10 MFLX01508-70 MFLX29802-00 MFLX29802-11 MFLX01507-78
Big Blue Filterkartuschengehäuse, Polypropylen
Filter Filterkartuschen
Durchflussraten von bis zu 50 GPM in einem kompakten, relativ kostengünstigen Paket.
  • Aus haltbarem Polypropylen hergestellt
Diese Systeme bieten eine bis zu viermal größere Filterfläche als herkömmliche Kartuschensysteme und sind daher ideal für Prozesse mit hohem Durchsatz. Es wird eine breite Palette von Kartuschen für zahlreiche Anwendungen angeboten. Gehäuse und Patronen separat bestellen.
Gehäuse und Verschluss sind aus haltbarem Polypropylen gefertigt und mit einem Buna-N-O-Ring abgedichtet. Das Gehäuse ist bis 100 °F (37 °C) geeignet; der maximale Betriebsdruck beträgt 100 psi (6.9 bar).