Masterflex® Flüssigkeits-Strömungsschalter mit 90°-Anschluss, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX32775-00EA 279 EUR
MFLX32775-00
Masterflex® Flüssigkeits-Strömungsschalter mit 90°-Anschluss, Avantor®
Strömungsschalter
Schalter mühelos am Rohrkrümmer installieren.
  • Langlebiger Schalter mit einer maximalen Temperatur von 225 °F (107 °C) und einem maximalen Druck von 250 psi bei 70 °F
  • Chemisch beständig – benetzte Materialien Ryton® PPS, Viton®, 316 SS und Epoxidharz
  • Mühelose Installation mit 9/16-18 UNF-Anschlüssen
Für die Installation Ihres Strömungsschalters ist es nicht erforderlich, ein gerades Rohr abzuschneiden. Diese SPDT-Schalter mit 90°-Anschlüssen passen problemlos dort, wo man einen Rohrbogen installieren müssen. Zum Schutz Ihres Schalters verwenden Sie einen 50-µm-Filter. Schalter enthält 24“ (61.0 cm) L Leitungen.