Masterflex® L/S® Starre Pumpenköpfe für PTFE-Schläuche, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX77390-00EA 1110 EUR
MFLX77390-00
Masterflex® L/S® Starre Pumpenköpfe für PTFE-Schläuche, Avantor®
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Ideal für hochreine Flüssigkeiten und aggressive organische Lösungsmittel geeignet.
  • Da nur der PTFE-Teil des Schlauches die Medien berührt, wird die Flüssigkeitsreinheit und eine ausgezeichnete Chemikalienkompatibilität gewährleistet.
  • Bietet eine große Bandbreite an Flussraten bei Druckwerten von bis zu 6,9 bar (100 psi).
  • Sechs-Rollen-Pumpenkopf mit einstellbarem Verschluss—ziehen Sie den Verschluss an, um einen höheren Druck zu erzielen, lockern Sie ihn für eine längere Schlauchlebensdauer.
Der PTFE-Schlauchpumpenkopf ist ideal für Anwendungen wie Filtration, chemikalische Injektion oder hochreine Probenahme. Er ist kompatibel mit L/S-Antrieben, die zwei oder mehr Pumpenköpfe mit minimal 1/10 PS aufnehmen können. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit 1 bis 300 U/min.
PTFE-Pumpenkopf nutzt starre PTFE-Schlauchsätze mit 4- oder 6-mm AD—bestellen Sie PTFE-Schlauchsätze separat. Der Schlauchsatz mit 4-mm-Durchmesser hat eine Flussrate von 0,06 bis 17 ml/min bei 1 bis 300 U/min, während das 6-mm-Set eine Flussrate von 0,25 bis 65 ml/min hat. Dieser Pumpenkopf verwendet nur Masterflex® PTFE-Schlauchsätze 77390-50 und 77390-60.
Hinweis: Pumpen Sie keine Gase, bitte nicht über einen längeren Zeitraum trocken laufen lassen; nur zum Entlüften trocken laufen lassen.