Masterflex® L/S® Druckluftantrieb mit variabler Drehzahl, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX07569-00EA 1910 EUR
MFLX07569-00
Masterflex® L/S® Druckluftantrieb mit variabler Drehzahl, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Für Umgebungen wo die Stromversorgung unsicher oder nicht vorhanden ist.
  • Flussraten von 3,6 bis 3400 ml/min—Flussrate hängt von der U/min des Antriebs, Pumpenkopf und Schlauchgröße ab
  • Einfache Geschwindigkeitsregelung durch Einstellen des Luftdrucks mit dem Regler.
  • Der 1/3-PS-Druckluftmotor erfordert wenig Wartung und gibt weniger Wärme ab als ein Elektromotor
  • Schutzklasse IP44—das lackierte Stahlgehäuse schützt vor leichtem Wassernebel
Verwenden Sie dieses Druckluftsystem mit variabler Geschwindigkeit, wenn die Stromversorgung unsicher oder unpraktisch ist. Die sorgfältige Erdung zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung ist für einen sicheren Betrieb unerlässlich. Durch den 1/2-PS-Motor sind diese Antriebe ideal für Anwendungen mit mehreren Köpfen geeignet. Standard, Easy-Load®, Easy-Load® II, Easy-Load® 3, Mehrkanal, Hochleistung, Kassette, PTFE-Schläuche oder PTFE-Membran.
Lieferumfang: Enthält Luft-/Geschwindigkeitssteuerung mit 5-μm-Luftfilter, automatischer Schmierung, 0 bis 30 psi Manometer und Dämpfer.