Masterflex® Pulsdämpfer für L/S®- und I/P®-Schläuche, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX07596-20EA 164 EUR
MFLX07596-20
Masterflex® Pulsdämpfer für L/S®- und I/P®-Schläuche, Avantor®
Pumpen Fass/Transferpumpen
Beseitigt praktisch Pulsationen im Ausgangsstrom.
  • Akzeptierte alle L/S®-Formate und I/P® 26, Nenngröße von 1/16" bis 3/8“ ID (1,6 bis 9,5 mm ID)
  • Dämpferanschlüsse: 1/8" NPT(F)
  • Totvolumen beträgt 190 ml
  • Widersteht max Druck von 4,3 bar (60 psi)
Dieser Pulsdämpfer beseitigt praktisch Pulsationen im Ausgangsstrom. Fünf Verbinderpaare und PTFE-Schlauchgewindeband gehören zum Lieferumfang. Enthält Fittings (Schlauch ID x NPT(M)-Gewinde): 1/16" x 1/8", 1/8" x 1/8", 3/16" x 1/8", 1/4" x 1/8" und 3/8" x 1/8".