Masterflex® Transferschlauch, Tygon® F-4040-A, Treibstoff und Schmiermittel, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
95633-00 95633-01 95633-02 95633-05 95633-08 95633-09 95633-10 95633-03 95633-04 95633-06
MFLX95633-00EA 88.5 EUR
MFLX95633-00 MFLX95633-01 MFLX95633-02 MFLX95633-05 MFLX95633-08 MFLX95633-09 MFLX95633-10 MFLX95633-03 MFLX95633-04 MFLX95633-06
Masterflex® Transferschlauch, Tygon® F-4040-A, Treibstoff und Schmiermittel, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Kein Aufquellen oder Verspröden.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Die Tygon-Schläuche sind ideal für Kraftstoffe und industrielle Schmiermittel - Benzin, Kerosin, Heizöle, Schneidstoffe und Kühlmittel auf Glykolbasis. Beständig gegen die meisten Kohlenwasserstoffe, Versprödung und Quellung, ozon- und UV-beständig, mit geringer Extrahierbarkeit. Die Schläuche werden nach GMP-Richtlinien hergestellt und haben einen Temperaturbereich von -35 bis 165 °F (-37 bis 74 °C). Sterilisation wird nicht empfohlen.