Masterflex® L/S® Standard-Pumpenkopf Anlaufscheiben, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX07021-04EA 32.2 EUR
MFLX07021-04
Masterflex® L/S® Standard-Pumpenkopf Anlaufscheiben, Avantor®
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex® L/S® Hochleistungspumpenkopf herausholen.
  • Für die Verwendung mit Masterflex® L/S® Standardpumpenköpfen geeignet
Ersatzteile, die die Funktion Ihres Pumpenkopfes verlängern. Anlaufscheiben passen auf beide Seiten der Rotorbaugruppe von L/S-Standardpumpenköpfen.