Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pumpenschläuche, BioPharm Platingehärtetes Silikon, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX96423-92EA 6300 EUR
MFLX96423-92 MFLX96423-90
Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pumpenschläuche, BioPharm Platingehärtetes Silikon, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Stellen Sie die optimale Leistung Ihrer Masterflex® B/T-Serien Pumpe sicher.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Kisten und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Platinvernetztes Silikon
  • Sehr glatte innere Oberfläche
  • Weniger extrahierbare Substanzen
  • Verringert Partikeleinschlüsse
  • Ideal für Labor sowie pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen
  • Lange Schlauchlebensdauer
  • USP Klasse VI;Übertrifft 3A-Standards
  • FDA konform
Formulierung: Tygon 3350 Silikon, platinvernetzt.
Anwendungen: Pharmazeutische, kosmetische, Forschungs- und Autoanalyseanwendungen.
Eigenschaften: Ultraglatt; minimiert Bakterienwachstum. Gut für Basen, Salze und Alkohole mit geringer bis mittlerer Konzentration; geruchlos, geschmacksneutral und ungiftig. Transparent.
HINWEIS:Die folgenden Schläuche sind nicht für die Verwendung mit den B/T Perfect Position Pumpsystemen ausgelegt.