Masterflex® Double-Open-End Sediment Filter Cartridges
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX01512-02EA 20.7 EUR
MFLX01512-02 MFLX01512-12 MFLX01512-00 MFLX01512-22 MFLX01512-32 MFLX01512-42 MFLX01512-08 MFLX01512-18 MFLX01512-28 MFLX01512-38
Masterflex® Double-Open-End Sediment Filter Cartridges
Filter Filterkartuschen
Medium aus Polypropylenfaser ist für zusätzliche Haltbarkeit thermisch mit einem starren Kern verbunden.
  • Aus Polypropylen hergestellt (PP)
Ideal zum Entfernen einer Vielzahl verformbarer und nicht verformbarer Partikel. Das starre Design ist ideal zum Filtern von Flüssigkeiten mit hohem Feststoffgehalt und höherer Viskosität, die höhere Differenzdrücke erfordern. Die Kartusche gibt keinen Geschmack, Geruch oder Farbe ab. Maximale Temperatur beträgt 79 °C (175 °F).
Hinweis: Um eine optimale Leistung zu erzielen, wechseln Sie die Patronen bei 25 psid.