Masterflex® Strömungsschalter für Flüssigkeiten für Hochdruckanwendungen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX32774-40EA 709 EUR
MFLX32774-40 MFLX32774-32 MFLX32774-48
Masterflex® Strömungsschalter für Flüssigkeiten für Hochdruckanwendungen, Avantor®
Strömungsschalter
Ideal für Hochdruckanwendungen.
  • Hält bis zu 1500 psi stand
  • Mühelose Installation mit 3/8“-NPT(M)-Anschlüssen
Der einteilige magnetische PPS-Verbundkolben macht diese normalerweise offenen Schalter ideal für Hochdruckanwendungen. Die einpoligen Umschaltschalter (SPST) halten bis zu 1500 psi bei 70 °F (21 °C) aus! Zum Schutz Ihres Schalters verwenden Sie einen 100-µm-Filter. Schalter enthalten eine 24 bis 26“-Zuleitung.