Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pumpenschläuche, BioPharm Platingehärtetes Silikon, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX96445-91EA 1270 EUR
MFLX96445-91 MFLX96445-87 MFLX96441-92
Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pumpenschläuche, BioPharm Platingehärtetes Silikon, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Stellen Sie die optimale Leistung Ihrer Masterflex®-Pumpe sicher.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Kisten und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Gewährleistet genaue Durchflussraten und fördert eine längere Lebensdauer
  • Sieben verschiedene Schlauchformulierungen – wählen Sie Schläuche basierend auf chemischer Kompatibilität, Lebensdauer und Druck- oder Vakuumanforderungen
Anwendungen: Pharmazeutische, biotechnologische, peristaltisches Pumpen und Lebensmittelanwendungen
Eigenschaften: Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Druckverformungsrest, geruchsneutral nicht-toxisch, durchscheinend
Change Notice CCN-2023-173 covers all products shipped after Jan 1st 2024.