Masterflex® USB zu DB9 (M) RS-232 Serielles Adapterkabel, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX22050-58EA 76.7 EUR
MFLX22050-58
Masterflex® USB zu DB9 (M) RS-232 Serielles Adapterkabel, Avantor®
Kabel
Optimieren Sie die Leistung Ihrer Masterflex® Pumpe.
  • Verbinden Sie Ihren Masterflex®-Antrieb über ein DB9 (M) RS-232 Serielles Adapterkabel an einen USB-Anschluss
Verwenden Sie dieses Kabel zum Anschluss der Masterflex computer-kompatiblen Antriebe der Baureihen 07550- und 07551- an einen PC mit USB-Port. Es können damit auch andere Peripheriegeräte angeschlossen werden, die über eine serielle RS-232-Schnittstelle verfügen, einschließlich Waagen, Drucker, Scanner und PDAs. Ein Kabel von 2 Fuß Länge und Treibersoftware gehören zum Lieferumfang. Unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 12 Mbit/s; kompatibel zu Windows® 2000 / XP / Vista / 7.