Masterflex® Adapteranschlüsse, Hygienische Ladish-Klemme auf Innengewinde, Gerade, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX40619-65EA 779 EUR
MFLX40619-65 MFLX40619-62 MFLX40619-60 MFLX40619-61 MFLX31806-03 MFLX31806-13 MFLX31806-02 MFLX40619-59 MFLX31806-05 MFLX31806-15 MFLX31809-05 MFLX31806-04 MFLX31809-15 MFLX31809-04 MFLX40619-68 MFLX31809-03 MFLX31809-13 MFLX40619-66 MFLX40619-67
Masterflex® Adapteranschlüsse, Hygienische Ladish-Klemme auf Innengewinde, Gerade, Avantor®
Fittings und Verbinder
Sorgen Sie für hygienische Bedingungen in Ihren Prozessen.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose, technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende, chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Entwickelt für eine schnelle und einfache Montage mit flexiblen Schläuchen
  • Erfüllen Sie die USP-Klasse VI für pharmazeutische Zwecke und die FDA-, USDA- und 3A-Standards für den Lebensmittelkontakt
  • Alle Anschlüsse sind mit Tri-Clamp®-Anschlüssen kompatibel
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit; geringe Auslaugungseigenschaften
Die hygienischen Klemmenfittings können autoklaviert werden. Materialien aus PVDF tolerieren höhere Temperaturen als Polypropylen und führt auch nach mehrmaligem Autoklavieren zu einer gleichmäßigeren Ergebnis.