Aalborg® Digitaler Massendurchflussmesser für Gase
Lieferant: Aalborg
MFLX33403-79EA 1560 EUR
MFLX33403-79 MFLX33400-42 MFLX33401-55 MFLX33400-00 MFLX33400-01 MFLX33401-57 MFLX33403-36 MFLX33403-77 MFLX33401-52 MFLX33401-07 MFLX33401-08 MFLX33401-09 MFLX33400-35 MFLX33401-03 MFLX33400-36 MFLX33401-05 MFLX33403-29 MFLX33401-06 MFLX33401-00 MFLX33400-33 MFLX33401-01 MFLX33403-69 MFLX33403-65 MFLX33400-24 MFLX33400-26 MFLX33400-27 MFLX33401-39 MFLX33403-18 MFLX33400-20 MFLX33403-55 MFLX33403-50 MFLX33400-17 MFLX33401-29 MFLX33400-18 MFLX33400-19 MFLX33400-57 MFLX33403-06 MFLX33401-25 MFLX33400-14 MFLX33400-58 MFLX33400-53 MFLX33400-54 MFLX33403-03 MFLX33400-56 MFLX33403-42 MFLX33403-44 MFLX33403-00 MFLX33403-80 MFLX33401-18 MFLX33400-06 MFLX33401-19 MFLX33400-07 MFLX33400-08 MFLX33400-09 MFLX33401-58 MFLX33400-46 MFLX33401-15 MFLX33400-03 MFLX33400-04 MFLX33400-05
Aalborg® Digitaler Massendurchflussmesser für Gase
Durchflussmesser
Speichert die Kalibrierdaten für bis zu 10 Gase.
  • Selbstdiagnosefunktion
  • Automatische Nullpunktverschiebung des Sensors
Diese digitalen Durchflussmesser repräsentieren eine neue Generation der Massendurchflusstechnologie. Messgeräte verfügen über einen Präzisions-Mikrocontroller und einen nichtflüchtigen Speicher, der alle hardwarespezifischen Variablen, bis zu 10 verschiedene Kalibrierungstabellen und Umrechnungsfaktoren für bis zu 32 Gase speichert und bis zu 23 technische Einheiten für Volumendurchfluss oder Massendurchfluss unterstützt, einschließlich benutzerdefinierter Einheiten. Diese Funktion ermöglicht die Kalibrierung des selben Messgeräts für mehrere Gase unter Beibehaltung der Nenngenauigkeit für jedes Gas. Darüber hinaus ist ein benutzerdefinierter Umrechnungsfaktor vorgesehen. Über digitale Schnittstellenbefehle können Umrechnungsfaktoren auf jede der zehn Gaskalibrierungen angewendet werden. Programmieren Sie Durchflussmesser aus der Ferne über RS-485 oder RS-232. Jede Einheit verfügt über einen 15-poligen D-Stecker mit einem abisolierten 6 Fuß langen 3-adrigen Computerkommunikationskabel und einem 3 Fuß langen 2-adrigen Kabel für den Anschluss an eine Stromversorgung. Weitere Kabel sowie Netzteile für die Durchflussmesser finden Sie weiter unten.
Durchflussmesser unterstützen verschiedene Funktionen, darunter programmierbarer Durchflusszähler, Alarm bei hohem und niedrigem Durchfluss, automatische Nullpunkteinstellung, zwei Relaisausgänge, per Jumper wählbare 0 bis 5 VDC- oder 4 bis 20 mA-Analogausgänge, Status-LED-Diagnose sowie interne oder benutzerspezifische K-Faktoren. Das LCD-Display mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung zeigt gleichzeitig Durchfluss-, Gesamt- und Diagnosewerte an. Die digitalen RS485- und RS232-Schnittstellen bieten Zugriff auf anwendbare interne Daten, einschließlich Durchfluss, CPU-Temperatur, automatische Nullung, Summierer- und Alarmeinstellungen, Gastabelle, Umrechnungsfaktoren und Auswahl technischer Einheiten, dynamische Reaktionskompensation und Anpassung der Linearisierungstabelle. Die analoge Schnittstelle bietet 0 bis 5 VDC oder 4 bis 20 mA Ausgänge zur Durchflussmessung. Die Auto-Zero-Funktion erfordert, dass während des Einstellvorgangs absolut kein Durchfluss durch das Messgerät herrscht. Es ist vorgesehen, den aktuellen Auto-Zero-Wert über digitale Befehle entweder zu starten, zu lesen oder zu speichern.
Das Gesamtvolumen des Gases wird durch Integration der tatsächlichen Gasdurchflussrate als Funktion der Zeit berechnet. Programmieren Sie über die digitale Schnittstelle Alarmgrenzen für hohe und niedrige Gasdurchflüsse. Der Alarmaktion kann ein voreingestelltes Verzögerungsintervall (0 bis 3600 Sekunden) zugewiesen werden, um den Kontaktschluss zu aktivieren (getrennt für hohen und tiefen Alarm). Die Latch-Modus-Steuerungsfunktion ermöglicht es, jedes Relais zu verriegeln oder dem entsprechenden Alarmstatus zu folgen.
Für OEM-Anwendungen in Kühlsystemen, der Halbleiterfertigung oder Gaschromatographie-Anwendungen sind auch kostengünstigere Geräte ohne LCD erhältlich. Es sind auch Messgeräte mit Profibus-Industriekommunikationsfunktionen erhältlich. Weitere Informationen zu diesen Optionen erhalten Sie von einem Anwendungsspezialisten.
Bitte beachten Sie, dass diese Massendurchflussmesser nur für den Betrieb mit Reingasen ausgelegt sind. Versuchen Sie niemals die Durchflussgeschwindigkeit von Flüssigkeiten mit diesen Messgeräten zu messen.
Lieferumfang: Inklusive Netz- und Kommunikationskabel RS-232 (15-Pin) auf 15-adriges, abisoliertes Ende. Stecker nicht inbegriffen.