Tygon® E-1000 Ultraweiche Flexible Transferschläuche
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX65102-00EA 150 EUR
MFLX65102-00 MFLX65102-12 MFLX65102-10 MFLX65102-08 MFLX65102-06 MFLX65102-18 MFLX65102-04 MFLX65102-16 MFLX65102-02 MFLX65102-14
Tygon® E-1000 Ultraweiche Flexible Transferschläuche
Schläuche Transferschlauch
Hoher Grad an Flexibilität, gute Leistung bei niedrigen Temperaturen.
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
Rezepturen: Tygon® E-1000
Anwendungen: Allgemeine Labor-, Entlüftungs- und Abflussleitungen. Ideal für Laborinstallationen, die mehrere Richtungsänderungen, abrupte Kurven oder Verdrehungen erfordern.
Charakteristiken: Hoher Grad an Flexibilität, gute Leistung bei niedrigen Temperaturen, breite chemische Beständigkeit, resistent gegen Knicken und Kollabieren. Transparent.
Zertifizierung: FDA-konform. Gemäß GMP hergestellt.
Temperaturbereich: –67 bis 125 °F (–55 bis 52 °C)
Sterilisation:Autoklav oder Ethylenoxid.