Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pumpenschläuche, PharmaPure®, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX06437-91EA 438 EUR
MFLX06437-91
Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pumpenschläuche, PharmaPure®, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Stellen Sie die optimale Leistung Ihrer Masterflex®-Pumpe sicher.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Kisten und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Ungiftig und nicht hämolytisch (ähnlich wie PharMed® BPT)
  • Biokompatibel
  • Lange Lebensdauer auch unter Druck; bis zu 1000 Stunden bei 27 bar (40 psi)
  • Sehr geringe Spallation – schützt die Reinheit der Flüssigkeit
  • Niedrige extrahierbare Stoffe
  • Geringe Gasdurchlässigkeit
  • PerfectPosition™-Schlauchmarkierungen zeigen die genaue Platzierung des Schlauchs im Pumpenkopf an, um die beste Leistung und Lebensdauer des Schlauchs zu gewährleisten
  • Perfekt für Biotechnologie- und Laboranwendungen
  • Sehr geringe Spallation und geringe extrahierbare Stoffe
Anwendungsmöglichkeiten:
Für Säuren, Laugen, Druck, Vakuum und besonders für viskose und sterile Flüssigkeiten geeignet. Nicht für organische Lösungsmittel geeignet.
Physikalische Eigenschaften:
Thermoplastisches Elastomer
Material auf Polypropylenbasis mit USP-Mineralöl
Hervorragende Zugfestigkeit
Festes (starres) Material
Undurchsichtig, grauweiß
Temperaturbereich:
(statisch): –51 bis +132 °C (–60 bis +270 °F)
(dynamisch): –20 bis +100 °C (–4 bis +212 °F)
Entspricht Klassifizierungen:
USP Klasse VI
Europäischen Arzneibuch (EP 3.2.9)
Reach-konform
RoHS-konform,
Diese neuen Masterflex B/T-Schläuche der Größen 87 und 91 sind optimiert, um eine bessere Leistung bei Anwendungen mit höherem Druck zu bieten. Jede Schlauchgröße wird mit extrem engen Toleranzen hergestellt, die zu unseren B/T-Pumpenköpfen passen. Diese engen Toleranzen gewährleisten einen genauen, wiederholbaren Durchfluss und eine lange Lebensdauer der Schläuche. Außerdem zeigen die PerfectPosition-Schlauchhaltemarkierungen (auf den meisten Schlauchformulierungen zu finden) die beste Platzierung des Schlauchs im Pumpenkopf an.
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Schlauchformulierungen, um eine optimale Leistung in den anspruchsvollsten Anwendungen zu ermöglichen.
Anwendungen: Zell- und Gewebekulturarbeiten und pharmazeutische Anwendungen. Auch für lichtempfindliche Proben geeignet.