Masterflex® Ismatec® Hochleistungs-Kolbenpumpenantriebe, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX78020-30EA 5220 EUR
MFLX78020-47 MFLX78020-30
Masterflex® Ismatec® Hochleistungs-Kolbenpumpenantriebe, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Antrieb für Kolbenpumpen
Erzielen Sie Hochdruckleistungen, eine präzise Dosierung und hervorragende Wiederholbarkeit—alles mit nur einer Pumpe.
  • IP65-geschützte Pumpe, ideal für Dosierung, Abfüllung und Chargenprogrammierung
  • Steuerung der Geschwindigkeit, Start/Stopp des Flusses oder Änderung der Fließrichtung manuell oder per Fernsteuerung über ein analoges Eingangssignal oder eine RS-232-Schnittstelle
  • Antriebe bieten sechs Dosiermodi - Volumen innerhalb einer voreingestellten Zeit, Volumen in Schritten, Zeit, intermittierend in Zeit oder Volumen, tropffrei oder Ventilbetrieb
  • Die Kolbenpumpenköpfe der Serie Q (nicht im Lieferumfang enthalten) haben keine Ventile, die verstopfen oder verschleißen können.
Die Pumpe kann bis zu vier Betriebsparameter speichern (gilt ausschließlich für Pumpen mit Pumpenköpfen der Serie Q). Eine RS-232-Schnittstelle ermöglicht die Steuerung der Pumpe über einen PC sowie die Verkettung von bis zu acht Pumpen. Das Pumpengehäuse der Serie Q bietet Schutzklasse IP65 und das der Serie R Schutzklasse IP30.
Lieferumfang: Inklusive Befestigungsmaterial und einem 3 m langen Netzkabel und Stecker mit drei Pins. 115V 50/60 Hz Modelle werden mit einem US-Stecker ausgeliefert. 230V 50/60 Hz Modelle enthalten einen europäischen IEC 320/CEE 22 Stecker. Für Bestellungen in Regionen mit spezifischen Kabeln/Steckern; geben Sie bitte das endgültige Einsatzgebiet bei der Bestellung an.