Masterflex® Ismatec® Reglo Digital Zahnradpumpenantriebe mit MasterflexLive®, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX78018-50-EUEA 4150 EUR
MFLX78018-50-EU MFLX78018-50-IT MFLX78018-50-UK MFLX78018-50-USS MFLX78018-50-DK MFLX78018-50 MFLX78018-50-IL MFLX78018-50-AU MFLX78018-50-CH MFLX78018-50-IN
Masterflex® Ismatec® Reglo Digital Zahnradpumpenantriebe mit MasterflexLive®, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Zahnradpumpenantriebe
Erreichen Sie hohe Drücke und genaue und pulsfreie Wiederholbarkeit – mit einer intuitiven Touchscreen-Oberfläche.
  • Kompakte Tischpumpen optimieren die Benutzerfreundlichkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit
  • Kompatibel mit A-Mount- und B-Mount-Mikropumpe für Zahnradpumpenköpfe für Durchflussbereiche von 1,7 bis 4680 ml/min
  • 5“ (12,7 cm) kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen für klare Auflösung und weiten Sichtwinkel
  • Flexible Betriebssteuerung über Bildschirm oder analoge Fernsteuerung
  • Kontinuierlicher Betrieb, Volumenabgabe und zeitliche Abgabe - Chargensteuerung und Intervall-/Aus-Zeit in Volumen- und Zeitmodus
  • Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Dosierprogramme für eine schnelle Einrichtung speichern und abrufen
  • Anstieg der Drehzahl im Volumenabgabemodus – zur Gewährleistung der Genauigkeit und Verringerung von Probenverluste
  • Dreistufiger Benutzerzugriff - gibt Ihnen die Möglichkeit zu bestimmen, wer die Pumpe bedienen darf und auf welcher Stufe
MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen; Echtzeitbenachrichtigungen aller Pumpenparameter – einschließlich Geschwindigkeit, Durchflussrate, Abgabemenge und mehr. Sie können kritische Prozesse rund um die Uhr und ohne Personal vor Ort überwachen und anpassen. Push-Benachrichtigungen weisen auf Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen hin.
Internetverbindung über die Standard-Ethernet-(RJ45)-Buchse an der Rückseite des Antriebs. Über den USB-Anschluss können Firmware-Updates direkt in die Pumpe geladen werden.
Bestellinformation: Jedes Modell enthält einen landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz; wählen Sie die Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp. Alle Geräte verfügen über eine IEC 320-Steckdose mit einem abnehmbaren dreiphasigen Standard-US-Stromkabel. Landesspezifische Steckerinformation:
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
Lieferumfang: Inklusive Pumpenantrieb, B-Mount-Pumpenkopf-Adapter und Netzteil mit 1.8-m- (6-ft) Netzkabel. Diese Modelle werden mit einem landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert; Bitte bestellen Sie die spezifische Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp.