Masterflex® Netzteil für Peristaltikpumpe mit geringem Fluss, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX73160-52EA 54.8 EUR
MFLX73160-52 MFLX73160-50
Masterflex® Netzteil für Peristaltikpumpe mit geringem Fluss, Avantor®
Pumpen Mikrofluidische Pumpen
Optimieren Sie die Leistung Ihrer Masterflex®- Peristaltikpumpen mit geringem Fluss.
  • Wählen Sie aus Netzteilen mit 115 VAC oder 230 VAC
Netzteile sind für den Einsatz mit den Masterflex® Peristaltikpumpen mit geringem Fluss geeignet.