Kopfstück-Stirnmanschetten für Atemschutzgeräte mit Gebläse für M-300-Serie, Versaflo™
Lieferant: 3M
Versaflo™
MMMAM354EA 67.5 EUR
MMMAM354
Kopfstück-Stirnmanschetten für Atemschutzgeräte mit Gebläse für M-300-Serie, Versaflo™
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Die Versaflo™ Stirndichtung M-354 ist eine Ersatz-Stirndichtung zur Verwendung mit 3M™ Versaflo™ Kopfteilen der M-300-Serie.
  • Ersatz- oder Austauschteil
  • Entwickelt für die Verwendung mit 3M™ Versaflo™ M-300 Kopfteilen
Verlängern Sie die Lebensdauer von Geräten mit 3M™ Versaflo™ Stirndichtung, M-354. Diese Stirndichtung wurde entwickelt, um verschlissene oder beschädigte Teile in Kopfteilen der 3M™Versaflo™ M-300-Serie zu ersetzen.