Übervisiere für luftbetriebene Atemschutzgeräte, Versaflo™
Lieferant: 3M
Versaflo™
MMMAM-967EA 249 EUR
MMMAM-967
Übervisiere für luftbetriebene Atemschutzgeräte, Versaflo™
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Das Versaflo™ Over-Visier, Gold, IR/UV-Schattierung 5, M-967, ist ein Over-Visier zum Schutz vor UV/IR, Metallfunken und Spritzern.
  • Goldenes IR/UV-Übervisier
  • Zur Verwendung mit Versaflo™ Over-Visier-Rahmen, M-961
Holen Sie sich bei Bedarf IR- und UV-Schutz mit dem Versaflo™ Over-Visier, Gold, IR/UV-Schattierung 5, M-967. Dieses Übervisier misst 500×250 mm und schützt den Benutzer sowohl vor UV- als auch IR-Strahlung. Es ist für die Verwendung mit dem 3M™ Versaflo™ Over-Visier-Rahmen, M-961, konzipiert.