Gummi Tragacantha, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Gummi Tragant
, Tragant Gummi
, Tragacantha Gummi
, Tragacantha
, Tragant
84110.290EA
0
EUR
84110.290
84110.460
84110.260
Gummi Tragacantha, GPR RECTAPUR®
Gummi Tragacantha
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00131255 CAS-Nummer: 9000-65-1 EINECS: 232-552-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Identification | Passes test |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 20 ppm |
Loss on drying (105 °C) | ≤ 15 % |
Total ash | ≤ 4 % |