VWR®, Sterile Masken
Lieferant: VWR
VWR®
76470-110EA 327 EUR
76470-110
VWR®, Sterile Masken
Masken Hygiene-Masken
Die in den USA hergestellten sterilen VWR®-Masken sind eine ideale Option für den Einmalgebrauch.
  • Individuell verpackt
  • Mit Ohrschlaufen oder Bändern erhältlich
  • 3-lagige Ausführung
  • Gammasterilisiert auf 10⁻⁶
  • Eingearbeiteter, in Kunststoff eingeschlossener Nasendraht
Diese sterilen Reinraummasken sind ein wichtiger Bestandteil der in den USA hergestellten PSA-Linie von VWR® und bieten einen bequemen Sitz und erfüllen gleichzeitig die Sterilitäts- und Filtrationsanforderungen vieler kontrollierter Umgebungen.
Verpackung: Jede Maske ist einzeln verpackt und versiegelt. 10 Beutel pro Polybeutel. 20 Packungen pro Karton. Karton ist mit Polybeutel ausgelegt.