Die Martin Christ Alpha 1-4 LSC Basic Universalpaket in einer „Universalkonfiguration“ mit Vakuumpumpe RV8 von Edwards. Das Paket enthält alles, was Sie zur Nutzung benötigen.
- Luftgekühlt, verwendet FCKW- und HFCKW-freies Kältemittel
- Anzeige des Vakuums in Verbindung mit der Vakuummesssonde VCP 63 & Vakuumregelung in Verbindung mit Druckregelventil (beides im Lieferumfang enthalten)
- Robuste Vakuummesssonde VCP 63, mit integrierter Elektronik zum Einsatz an Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen mit LDplus Steuerung
- Der Messbereich liegt zwischen 1000 - 0,001 mbar. Messmethode: Pirani; inklusive Anschlusskabel und Zubehör
- Vakuumschlauch inkl. Standard-Flanschanschlüsse DN 25/25 ISO-KF zum internen Anschluss der Vakuumpumpe (im Lieferumfang enthalten)
- Grundplatte zum direkten Anbau von Trockenkammern (oder Zubehör mit 300 mm Durchmesser) für die Gefriertrockner-Serien Alpha 1-4 und 2-4LSCbasic, Beta 1-8 und 2-8 LSCbasic, zur Verwendung bei der Trocknung außerhalb des Eiskondensators Kammer (Zweikammerverfahren)
- 3 unbeheizte Edelstahlböden Ø 265 mm, Abstand zwischen den Böden: 79 mm, benötigt Trockenschrank (inklusive)
- Acrylglas-Trockenkammer Ø 300 mm, Durchfahrtshöhe 295 mm, zur Aufnahme von Tellerhorden, 12 Anschlüsse für Gummiventile, Außenmaße Ø×Höhe: 300×335 mm
- Gummiventil zum Anschluss von Gefäßen, mit DIN-Innenschliff NS 29/32 (im Lieferumfang enthalten)
Gefriertrockner Alpha 1-4 LSCbasic, 230 V, 50 Hz, Tischausführung, Eiskondensator und Eiskondensatorkammer und Abtauwasserventil komplett aus Edelstahl, Eiskapazität max. 4 kg, Eiskondensatorleistung max. 3 kg/24h, Eiskondensatortemperatur ca. -55 °C, Eiskondensatorkammer 6,5 Liter. Das Gerät ist mit Heißgasabtauung ausgestattet, die vertikale Anordnung ist besonders geeignet für die Gefriertrocknung in Rundkolben, Weithalsfilterflaschen und/oder auf unbeheizten Flächen, kann auch als Kühlfalle für Rotations-Vakuumkonzentratoren verwendet werden, ausgestattet mit Systemsteuerung LSCbasic (Lyo-Screen-Control basic): VGA-TFT-Farbdisplay, grafikorientierte Benutzeroberfläche mit Touchscreen, übersichtliche, intuitive Benutzeroberfläche mit Schnellzugriff auf die Prozessdaten, mehrsprachige Benutzeroberfläche, Passwortschutz, Wartungsanzeige Intervalle.
Lieferumfang: Das Universalpaket Alpha 1-4 LSCbasic enthält folgende Artikel: CHRS102370, CHRS125488, CHRS125388, CHRS125704, CHRS125910, CHRS120900, CHRS120903, CHRS121550, CHRS121860 (×12). Vakuumpumpe RV8, 115-230V, 50/60 Hz, inklusive Ölnebelfilter-Netzteil. Gerät hat ein Saugvermögen von 8,5 m³/h, inkl. Kleinflanschanschlüsse, Vakuumschlauch Art.-Nr. 125704 erforderlich. Zur individuellen Anpassung des Systems können zusätzliche Teile erworben werden.
Bitte beachten Hinweis: Vakuummesssonden sind Verschleißteile, deren Lebensdauer maßgeblich von der richtigen Handhabung abhängt. Martin Christ gewährt 12 Monate Garantie auf die einwandfreie Funktion der Vakuummesssonden bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.